Learn More
Acetato de cobre(II), 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) acetate |
| Punto de fusión | 115.0°C |
| Color | Azul a verde |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | (CH3CO2)2Cu |
| Fieser | 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 15,99 |
| Índice Merck | 15,2614 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
| Show More |
Safety and Handling
- Copper(II) acetate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.