Learn More
Óxido de cobre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-46548 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10328480 25 g Frasco de vidrio 25 g
10432011 500 g Frasco de vidrio 500 g
10318803 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10328480
Marca: Thermo Scientific Acros 197420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-39-1 | Cu2O | 143.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-39-1
Fórmula molecular Cu2O
Peso molecular (g/mol) 143.09
Número MDL MFCD00010974
Sinónimo Cuprous oxide
Especificaciones
Punto de ebullición 1800.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) oxide
Punto de fusión 1232.0°C
Nombre de nota 97%
Color Marrón-Rojo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Cu2O
Índice Merck 15, 2654
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia or min.acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper(I) oxide