Learn More
Yoduro de cobre(I), 99,995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10098491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10098491 25 g Frasco de vidrio 25 g
10170212 5 g Frasco de vidrio 5 g
10642983 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10098491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201500250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7681-65-4 | CuI | 190.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-65-4
Fórmula molecular CuI
Peso molecular (g/mol) 190.45
Número MDL MFCD00010978
Sinónimo cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Especificaciones
Punto de ebullición 1290°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) iodide
Punto de fusión 605°C
Nombre de nota 99.995%
Color Marrón o gris a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 31.0 to 34% (Cu) (Complexometry)
Fórmula lineal CuI
Fieser 01,169; 02,92; 03,69; 05,167; 06,147; 07,81; 08,121; 09,124; 10,107; 11,141; 12,141; 16,98; 17,88
Índice Merck 15, 2652
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and potassium iodide solutions,practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.45
Porcentaje de pureza 100.00%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Densidad 5.62
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.