Learn More
Copper(I) Cyanide, purum p.a, ≥99.0% (KT), Honeywell™
Código de producto. p-7120343 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15686020 50 g Poly bottle 50 g
15676020 250 g Poly bottle 250 g
15666020 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15686020 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 6117650G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥99.0% (KT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-92-3
Fórmula molecular CCuN
Peso molecular (g/mol) 89.564
Número MDL MFCD00010975
Clave InChI DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
Nombre IUPAC cobre(1+);cianuro
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) cyanide
Punto de fusión 473°C
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CuCN
Número UN UN1587
Beilstein 3587244
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.56g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (KT)
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 2.92g/mL at 25°C