Learn More
Cianuro de cobre(i), 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10583371 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10012790 250 g Frasco de plástico 250 GR
10454985 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10583371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202080010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-92-3 | CCuN | 89.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-92-3
Fórmula molecular CCuN
Peso molecular (g/mol) 89.56
Número MDL MFCD00010975
Clave InChI DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
Nombre IUPAC cobre(1+);cianuro
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) cyanide
Punto de fusión 474.0°C
Color Beige-blanco a verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Cu)
Fórmula lineal CuCN
Fieser 05,166; 06,146; 09,124; 16,97
Índice Merck 15, 2651
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.56
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.92
Densidad 2.9200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.