Learn More
Copper(I) Cyanide, 0.99, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120342 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15672030 5 g Poly Bottle 5 g
15652030 100 g Poly Bottle 100 g
15662030 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15672030 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2163055G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
0.99
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-92-3
Fórmula molecular CCuN
Peso molecular (g/mol) 89.564
Número MDL MFCD00010975
Clave InChI DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
Nombre IUPAC cobre(1+);cianuro
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) Cyanide
Punto de fusión 473°C
Color Green or White to Yellow
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CuCN
Número UN UN1587
Beilstein 3587244
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.56g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 2.92g/mL at 25°C