Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(I) Chloride |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | CuCl |
| Número UN | 2802 |
| Información de solubilidad | Partially soluble in dimethyl sulfide, Insoluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99g/mol |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Grado | Reactivo |
| Presión de vapor | 1.3mmHg (546°C) |