Learn More
Copper(I) Chloride, ≥97.0% (RT), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120339 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15656020 25 g Frasco de polietileno 25 g
15646020 250 g Frasco de polietileno 250 g
15636020 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15656020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 6116825G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥97.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-89-6
Fórmula molecular BrCu
Peso molecular (g/mol) 143.45
Número MDL MFCD00010969
Clave InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
Nombre IUPAC λ¹-cobre(1+); cloruro
SMILES [Cu+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1345°C (1013hPa)
Nombre del producto químico o material Copper(I) bromide
Punto de fusión 492°C
Color Incolora
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CuBr
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.45g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (RT)
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Densidad 4.98g/cm3