Learn More
Copper(I) Chloride, ≥97.0%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15600880 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15600880 250 g Poly Bottle 250 g
15690870 1 kg Poly Bottle 1 Kg
2 options
Código de producto. 15600880
Marca: Honeywell-Fluka 08253250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7758-89-6
Fórmula molecular ClCu
Peso molecular (g/mol) 98.996
Número MDL MFCD00010971
Clave InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
Nombre IUPAC clorocobre
SMILES Cl[Cu]
Especificaciones
Punto de ebullición 1490°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) Chloride
Punto de fusión 430°C
Color Gris
pH 5.0 (at 50.00g/L 20°C)
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CuCl
Número UN UN2802
Información de solubilidad Slightly soluble in water, 0.47g/L at 20°C (USP brand)
Formula Weight (peso de la fórmula) 99g/mol
Porcentaje de pureza ≥97.0%
Envase Poly Bottle
Aspecto Small beads
Presión de vapor 1.3mmHg (546°C)
Densidad 3.530g/cu.cm