Learn More
Acetato de cobre(I), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10659404 1 g Frasco de vidrio 1 g
10198412 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10659404
Marca: Thermo Scientific Acros 378810010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 598-54-9 | C2H3CuO2 | 122.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-54-9
Fórmula molecular C2H3CuO2
Peso molecular (g/mol) 122.59
Número MDL MFCD00058908
Clave InChI RFKZUAOAYVHBOY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo copper i acetate, cuprous acetate, copper 1+ acetate, acetic acid, copper 1+ salt, unii-9u3n93lmzb, copper acetate, 9u3n93lmzb, acetic acid, copper 1+ salt 1:1, copper 1 acetate
PubChem CID 69023
Nombre IUPAC cobre(1+); acetato
SMILES CC(=O)[O-].[Cu+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) acetate
Punto de fusión 250.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 48.7% min. (Cu)
Fórmula lineal CH3C(O)OCu
Índice Merck 15, 2648
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.59
Porcentaje de pureza 95%