Learn More
Gasa de cobre, malla 50 tejida a partir de alambre de 0,23 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 x 900 mm
500 x 900 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334677 100 x 900 mm cada uno
11324677 500 x 900 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039713.WP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper gauze
Nombre de nota Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Cantidad 100 x 900 mm
Tamaño de malla 50 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre