Learn More
Gasa de cobre, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,41 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
300 x 1200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Filtración, electrodos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper |
| Aspecto | Copper colored guaze |
| Cantidad | 300 x 1200 mm |
| Tamaño de malla | 20 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Tela de alambre |