Learn More
Gasa de cobre, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,41 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
300 x 1200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11375597 150 x 150 mm cada uno
11365597 300 x 300 mm cada uno
15446525 300 x 1200 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11375597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042777.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
Tela de alambre
Filtración, electrodos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored guaze
Densidad 8.94g/cm3
Cantidad 150 x 150 mm
Tamaño de malla 20 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre