Learn More
Lámina de cobre, alta conductividad sin oxígeno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403955 150 x 150 mm cada uno
15413955 300 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045168.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Nombre de nota Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 1.6mm (0.064 in.) thick
Aspecto Copper colored foil
Densidad 8.94g/cm3
Cantidad 150 x 150 mm
Olor Odorless
Formulario Papel de aluminio
Nombre IUPAC ácido nítrico