Learn More
Lámina de cobre, 0,675 mm de grosor, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
20 x 100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363948 20 x 20 cm cada uno
11343948 10 x 10 cm cada uno
11353948 20 x 100 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040374.CU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper foil
Nombre de nota 0.675mm (0.027 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Cantidad 20 x 20 cm
Olor Odorless
Peso ≈241g/20x20cm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%