Learn More
Lámina de cobre, 0,25 mm de grosor, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11435170 50 x 50 mm cada uno
11445170 50 x 250 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11435170
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036396.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 5,6 g/50 x 50 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Nombre de nota Annealed
Aspecto Copper colored foil
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor