Learn More
Escamas de cobre, 1-5 micrómetros, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
11359567 10 g 10 g
11369567 100 g 100 g
11379567 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11359567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041204.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper flake
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas 1 to 5 Micron
Formulario Escamas
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.9%