Learn More
Sampling Systems™ Cable Trenzado de Cobre
Código de producto. 15879341 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
50 metros
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15879341 50 m 50 metros
15869341 25 m 25 metros
2 options
Código de producto. 15879341
Marca: Sampling Systems™ 5070C50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Cable Trenzado de Cobre Sampling Systems ™ es para usar con el carrete de mano ex en ambientes con calificación ex.
  • Cable trenzado fabricado en cable de cobre
  • Para uso con Carrete de Mano ex en entornos con clasificación ex
Especificaciones
Tipo de producto Cable
Material cobre
Descripción Cable de cobre
Longitud (métrico) 50 m