Learn More
Thermo Scientific™ Vaso de precipitados de cobre con reborde de vertido, Thermo Scientific™
Código de producto. 15463695
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15463695 2000 ml cada uno
15423695 125 ml cada uno
15433695 250 ml cada uno
15443695 500 ml cada uno
4 options
Código de producto. 15463695
Marca: Thermo Scientific™ 039056.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Available in a range of capacities
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • El reborde de vertido facilita el vertido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con reborde de vertido
Diámetro exterior (métrico) Parte superior: 137 mm; parte inferior: 117 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material cobre
Altura (métrico) 171 mm
Tipo Vaso de precipitados