Learn More
Thermo Scientific™ Vaso de precipitados de cobre con reborde de vertido, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- El reborde de vertido facilita el vertido
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con reborde de vertido |
| Diámetro exterior (métrico) | Parte superior: 63 mm; parte inferior: 57 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | cobre |
| Altura (métrico) | 92 mm |
| Tipo | Vaso de precipitados |