Learn More
Catalizador de síntesis de metanol a base de cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
15442437 500 g 500 g
15452437 1 kg 1 Kg
15462437 2.5 kg 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 15442437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045776.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lurgi-low pressure process for methanol synthesis also uses a copper based catalyst which is CuO/ZnO.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper based methanol synthesis catalyst
Color Marrón a negro
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in water.
Forma física Sedimentos de 5,4 mm × 3,6 mm