Learn More
Copper, High Leaded Tin Bronze, CDA 932, C93200, ARMI∣MBH
Descrizione
Copper, High Leaded Tin Bronze, CDA 932, C93200, Ø38x19mm
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Aluminium/Cadmium/Oxygen/Cobalt/Carbon/Arsenic/Selenium/Bismuth/Silver/Sulfur/Phosphorus/Iron/Antimony/Nickel/Zinc/Tin/Lead/Copper/Germanium/Indium/Tellurium/Hafnium/Hydrogen/Magnesium/Manganese/Niobium/Nitrogen/Tantalum/Tungsten/Zirconium/Chromium/Beryllium/Boron/Calcium/Molybdenum/Silicon/Titanium |
| CAS | 7440-50-8 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 0.0007 %/Cadmium 0.0007 %/Oxygen 0.002 %/Cobalt 0.0024 %/Carbon 0.0025 %/Arsenic 0.0073 %/Selenium 0.009 %/Bismuth 0.0094 %/Silver 0.019 %/Sulfur 0.031 %/Phosphorus 0.04 %/Iron 0.07 %/Antimony 0.31 %/Nickel 0.454 %/Zinc 3.44 %/Tin 6.82 %/Lead 7.95 %/Copper 81.2 %/Germanium (<0.0001) %/Indium (<0.0001) %/Tellurium (<0.0001) %/Hafnium (<0.0010) %/Hydrogen (<0.0010) %/Magnesium (<0.0010) %/Manganese (<0.0010) %/Niobium (<0.0010) %/Nitrogen (<0.0010) %/Tantalum (<0.0010) %/Tungsten (<0.0010) %/Zirconium (<0.0010) %/Chromium (<0.0040) %/Beryllium (<0.0050) %/Boron (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Molybdenum (<0.0050) %/Silicon (<0.0050) %/Titanium (<0.0050) % |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?