missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COPG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16850094 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16850094 20 μL 20 microlitros
16840094 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16850094 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 123931AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The coatomer is a cytosolic protein complex that binds to dilysine motifs and reversibly associates with Golgi non-clathrin-coated vesicles, which further mediate biosynthetic protein transport from the ER, via the Golgi up to the trans Golgi network. Coatomer complex is required for budding from Golgi membranes, and is essential for the retrograde Golgi-to-ER transport of dilysine-tagged proteins. In mammals, the coatomer can only be recruited by membranes associated to ADP-ribosylation factors (ARFs), which are small GTP-binding proteins; the complex also influences the Golgi structural integrity, as well as the processing, activity, and endocytic recycling of LDL receptors.

Especificaciones

Antígeno COPG
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica COPG1
N.º de referencia del gen Q4AEF8, Q9QZE5, Q9Y678
Alias de gen Coatomer subunit gamma, COPG, COPG1, Gamma coat protein, Gamma COP
Símbolos de los genes Copg1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno COPG Fusion Protein Ag3070
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22820, 297428, 54161
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.