Learn More
CoorsTek™ Morteros de porcelana
Código de producto. p-45950 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
145 ml
Diámetro exterior (imperial):
3,54 in
Altura (imperial):
2,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Diámetro exterior (imperial) Altura (imperial) unitSize
11740269 145 ml 3,54 in 2,75 in cada uno
1 options
Código de producto. 11740269 Proveedor CoorsTek™ N.º de proveedor 1782004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con borde de vertido
Con borde de vertido
  • Esmaltado exterior excepto fondo; interior rugoso
  • Ideales para aplicaciones farmacéuticas
Información de órdenes
Sin manos de mortero; pedir por separado.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 145mL
Acabado Esmaltado exterior excepto fondo
Capacidad (imperial) 4,9 oz
Diámetro exterior (imperial) 3,54 in
Diámetro exterior (métrico) 9cm
Tipo de producto Mortero
Material Porcelana
Para utilizar con (aplicación) Ideales para aplicaciones farmacéuticas
Altura (imperial) 2,75 in
Altura (métrico) 7cm
Capacidad 145 ml