Descripción
Con borde de vertido
- Esmaltado exterior excepto fondo; interior rugoso
- Ideales para aplicaciones farmacéuticas
Información de órdenes
Sin manos de mortero; pedir por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 145mL |
| Acabado | Esmaltado exterior excepto fondo |
| Capacidad (imperial) | 4,9 oz |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,54 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 9cm |
| Tipo de producto | Mortero |
| Material | Porcelana |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para aplicaciones farmacéuticas |
| Altura (imperial) | 2,75 in |
| Altura (métrico) | 7cm |
| Mostrar más |