Learn More
Coomassie azul brillante R-250, Fisher BioReagents
Código de producto. p-24887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041653 25 g Frasco de vidrio 25 g
10573165 50 g Vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041653 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP10125
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Azul brillante R-250 se utiliza comúnmente para teñir proteínas en geles de poliacrilamida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6104-59-2
Fórmula molecular C45H44N3NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 825.97
Número MDL MFCD00041762
Clave InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Coomassie Blue R-250
PubChem CID 61365
Nombre IUPAC sodio; 3-[[4-[[4-(4-etoxianilino)fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniomilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-N-etilanilino]metil]benzenesulfonato
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Blue R-250
Punto de fusión 174°C
Coeficiente de extinción 700g(-1) cm(-1) min.
Identificación Pass Test
Lambda máx 590 to 594nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 825.96
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de vidrio
Densidad 0.25g/cm³
Índice de color n.º 42660
Color Rojo marrón
pH 6.2
Cantidad 25 g
Forma física Polvo