Learn More
Corning™ Módulos altos CoolRack™
BIOPHARMA
Código de producto. p-6830019
Click to view available options
Admite:
12 tubos para centrífuga de 15 ml, módulo aislado ligero
12 tubos para centrífuga de 5 ml, compatible con SBS
4 tubos de centrífuga de 50 ml
9 tubos de centrífuga de 15 ml
Un frasco de almacenamiento de fácil agarre de 250 ml
Un tubo para centrífuga de 250 ml
Diseñar:
CoolRack 15 ml
CoolRack 250 ml
CoolRack 250 ml PF
CoolRack 50 ml
CoolRack L
CoolRack XT 5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15552831
Marca: Corning™ 432060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0,1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
Los módulos de tubos para centrífuga termoconductores Corning CoolRack eliminan la variabilidad que se origina en tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el módulo CoolRack directamente en una fuente de temperatura de entre -196°C y > 100°C y se adaptará fácilmente a esa temperatura.
  • Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0,1°C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
  • Todos los módulos CoolRack se pueden esterilizar en autoclave, esterilizar con calor elevado o descontaminar con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
  • Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
  • Compatible con SBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 12 tubos para centrífuga de 5 ml, compatible con SBS
Diseñar CoolRack XT 5 ml
Tipo Módulo alto