Learn More
Corning™ Módulos altos CoolRack™
BIOPHARMA
Código de producto. 15592831
Change view
Click to view available options
Admite:
12 tubos para centrífuga de 15 ml, módulo aislado ligero
12 tubos para centrífuga de 5 ml, compatible con SBS
4 tubos de centrífuga de 50 ml
9 tubos de centrífuga de 15 ml
Un frasco de almacenamiento de fácil agarre de 250 ml
Un tubo para centrífuga de 250 ml
Diseñar:
CoolRack 15 ml
CoolRack 250 ml
CoolRack 250 ml PF
CoolRack 50 ml
CoolRack L
CoolRack XT 5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Diseñar unitSize
15592831 Un frasco de almacenamiento de fácil agarre de 250 ml CoolRack 250 ml cada uno
15552831 12 tubos para centrífuga de 5 ml, compatible con SBS CoolRack XT 5 ml cada uno
15562831 9 tubos de centrífuga de 15 ml CoolRack 15 ml cada uno
15572831 4 tubos de centrífuga de 50 ml CoolRack 50 ml cada uno
15582831 Un tubo para centrífuga de 250 ml CoolRack 250 ml PF cada uno
15532841 12 tubos para centrífuga de 15 ml, módulo aislado ligero CoolRack L cada uno
6 options
Código de producto. 15592831
Marca: Corning™ 432064
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0,1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
Los módulos de tubos para centrífuga termoconductores Corning CoolRack eliminan la variabilidad que se origina en tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el módulo CoolRack directamente en una fuente de temperatura de entre -196°C y > 100°C y se adaptará fácilmente a esa temperatura.
  • Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0,1°C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
  • Todos los módulos CoolRack se pueden esterilizar en autoclave, esterilizar con calor elevado o descontaminar con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
  • Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
  • Compatible con SBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Un frasco de almacenamiento de fácil agarre de 250 ml
Diseñar CoolRack 250 ml
Tipo Módulo alto