Learn More
Corning™ Módulos de tubos de microcentrífugas CoolRack™ M
BIOPHARMA
Código de producto. p-6707021
Change view
Click to view available options
Admite:
15 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml
24 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml, compatibles con SBS
30 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml
6 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml
90 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml
96 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml con A a H y 1 a 12
Color:
Gris
Naranja
Verde
Diseñar:
M15
M24
M30
M6
M90
M96
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Color Diseñar unitSize
15592801 6 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml Gris M6 cada uno
15502811 6 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml Verde M6 cada uno
15512811 6 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml Naranja M6 cada uno
15522811 15 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml Gris M15 cada uno
15532811 15 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml Verde M15 cada uno
15542811 15 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml Naranja M15 cada uno
15552811 24 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml, compatibles con SBS Gris M24 cada uno
15562811 30 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml Gris M30 cada uno
15572811 30 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml Verde M30 cada uno
15582811 30 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml Naranja M30 cada uno
15592811 90 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml Gris M90 cada uno
15502821 96 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml con A a H y 1 a 12 Gris M96 cada uno
12 options
Código de producto. 15592801
Marca: Corning™ 432034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Módulos de tubos de microcentrífuga termoconductores que eliminan la variabilidad que se origina en tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura.
Los módulos de tubos de microcentrífuga termoconductores Corning CoolRack eliminan la variabilidad que se origina en tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el módulo CoolRack directamente en una fuente de temperatura de entre -196°C y >100°C y se adaptará fácilmente a esa temperatura.
  • Garantiza una uniformidad de temperatura de +/- 0,1°C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
  • Todos los módulos CoolRack se pueden esterilizar en autoclave, esterilizar con calor elevado o descontaminar con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
  • Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
Para utilizar con (equipo) Tubos para microcentrífuga
Admite 6 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml
matriz, red, conjunto 2 x 3
Diseñar M6
Tipo Módulos para tubos de microcentrífuga