Learn More
Corning™ Módulos de tubos de microcentrífugas CoolRack™ M
Descripción
Los módulos de tubos de microcentrífuga termoconductores Corning CoolRack eliminan la variabilidad que se origina en tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el módulo CoolRack directamente en una fuente de temperatura de entre -196°C y >100°C y se adaptará fácilmente a esa temperatura.
- Garantiza una uniformidad de temperatura de +/- 0,1°C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
- Todos los módulos CoolRack se pueden esterilizar en autoclave, esterilizar con calor elevado o descontaminar con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
- Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Para utilizar con (aplicación) | Reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido. |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos para microcentrífuga |
| Admite | 15 tubos de microcentrífugas de 1,5 o 2 ml |
| matriz, red, conjunto | 3 x 5 |
| Diseñar | M15 |
| Tipo | Módulos para tubos de microcentrífuga |