Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Serpentín de refrigeración
Código de producto. 10587482
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para su uso con SGM-560-010Y Edmund Bühler
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10587482 Para su uso con SGM-560-010Y Edmund Bühler cada uno
1 options
Código de producto. 10587482
Marca: Edmund Bühler GmbH™ 0051 581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Instalación de un serpentín de refrigeración y conectores para un sistema de refrigeración externa (baño de circulación refrigerado o refrigerador de flujo) para TH 30.
  • Instalación de un serpentín de refrigeración y conectores para un sistema de refrigeración externa (baño de circulación refrigerado o refrigerador de flujo)
  • En función de la capacidad de refrigeración del refrigerador externo se pueden alcanzar temperaturas de aproximadamente 5 °C por debajo de la temperatura ambiente
  • La instalación solo es posible por nuestra parte
Especificaciones
Tipo de producto Bobina de refrigeración
Para utilizar con (equipo) Para su uso con SGM-560-010Y Edmund Bühler