Learn More
Corning™ Anillo de extensión para el sistema CoolBox™ 2XT
Descripción
Para usar con CoolBox XT y CoolBox 2XT para ampliar la altura cuando se utilicen módulos de tubos altos. El cuello está magnetizado y se adhiere fácilmente a la base de la unidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Collarín de extensión |
| Color | Naranja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| N.º por caja | 1/Cs. |
| Para utilizar con (aplicación) | Amplíe la altura cuando utilice módulos de tubos altos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema CoolBox 2XT |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Interior: 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 in.) |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 in.) |