Learn More
Ohaus™ Agitador térmico refrigerado
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Órbita:
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Preparado para microplacas sin necesidad de accesorios adicionales
- Los bloques modulares opcionales pueden alojar microtubos, tubos de centrífuga, viales o tubos de cultivo
- La unidad contiene microplacas o bloques modulares de altura capacidad interior de 127 mm
- Ideal para análisis que requieren una temperatura estable y controlada
- Se calienta a 65°C y se enfría a 10° C por debajo de la temperatura ambiente
- Indicadores LED de temperatura, velocidad y tiempo
- Modo de calibración de la temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3 mm |
| Intervalo de velocidad | De 100 a 1200 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 1 A |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente -10 °C a 65 °C |
| Amperaje | 1 A |
| Admite | Microplacas, bloques modulares |
| Certificaciones/conformidad | CE, TUV |
| Fondo (imperial) | 17,90 in |
| Fondo (métrico) | 45,50 cm |
| Dimensiones (L x An) | 45,50 x 27,90 cm |
| Mostrar más |