Learn More
Corning™ Contenedores de viales para congelación celular CoolCell™ LX
BIOPHARMA
Código de producto. p-6936053
Change view
Click to view available options
Color:
Morado
Naranja
Rosa
Verde
Verde, Naranja, Rosa, Morado
Cantidad:
1/Paq., 1/Caja
4/Paq., 1/Caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Color Cantidad unitSize
15552771 Morado 1/Paq., 1/Caja cada uno
15562771 Verde 1/Paq., 1/Caja cada uno
15572771 Naranja 1/Paq., 1/Caja cada uno
15582771 Rosa 1/Paq., 1/Caja cada uno
15813885 Verde, Naranja, Rosa, Morado 4/Paq., 1/Caja paquete de 4
5 options
Código de producto. 15552771
Proveedor: Corning™ 432001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona congelación sin alcohol a una velocidad de - 1 °C/minuto cuando se coloca en un congelador de - 80 °C.
Corning CoolCell, en combinación con un congelador de -80 °C, proporcionará congelación sin alcohol a una velocidad de -1 °C/minuto, que es ideal para la crioconservación de la mayoría de las células y líneas de células. Utilizando una combinación de espuma de polietileno reticulado de densidad uniforme, un núcleo de estado sólido y una simetría radial de viales, los perfiles de congelación son uniformes y reproducibles. La espuma no es absorbente e impondrá un cambio insignificante en el entorno del congelador, protegiendo así las muestras congeladas cercanas. La extracción de viales se realiza inclinando el dispositivo boca abajo para que los viales se deslicen hacia fuera.
Características: Las características únicas de la congelación a velocidad controlada con Corning™ CoolCell™ son:
  • Facilidad de uso
  • Congelación sin alcohol ni líquidos
  • Menor coste de uso que los dispositivos a base de alcohol
  • Alta recuperación y viabilidad celular
  • Reproducibilidad
  • Una forma sencilla y uniforme de estandarizar la congelación a velocidad controlada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Morado
Material Espuma de polietileno
Forma Redondo
Tipo Congelador
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación de la mayoría de las células y líneas celulares
Admite 12 (Viales criogénicos estándar de 1 a 2 mL)
Cantidad 1/Paq., 1/Caja
Dimensiones (L x An) 11,7 x 10,11 cm
Longitud (métrico) 11,7 cm
Anchura (métrico) 10,11 cm
Diámetro del pocillo (métrico) 12,7 mm
Peso (métrico) 0,19 kg