Learn More
Corning™ Contenedores de viales para congelación celular CoolCell™ FTS30
Descripción
Corning CoolCell, en combinación con un congelador de -80 °C, proporcionará congelación sin alcohol a una velocidad de -1 °C/minuto, que es ideal para la crioconservación de la mayoría de las células y líneas de células. Utilizando una combinación de espuma de polietileno reticulado de densidad uniforme, un núcleo de estado sólido y una simetría radial de viales, los perfiles de congelación son uniformes y reproducibles. La espuma no es absorbente e impondrá un cambio insignificante en el entorno del congelador, protegiendo así las muestras congeladas cercanas. La extracción de viales se realiza inclinando el dispositivo boca abajo para que los viales se deslicen hacia fuera.
Características: Las características únicas de la congelación a velocidad controlada con Corning™ CoolCell™ son:
- Facilidad de uso
- Congelación sin alcohol ni líquidos
- Menor coste de uso que los dispositivos a base de alcohol
- Alta recuperación y viabilidad celular
- Reproducibilidad
- Una forma sencilla y uniforme de estandarizar la congelación a velocidad controlada
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Material | Espuma de polietileno |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Congelador |
| Admite | 30 (Viales criogénicos estándar de 1 a 2 mL) |
| Cantidad | 1/Paq., 1/Caja |
| Dimensiones (L x An) | 16,5 x 11,5 cm |
| Longitud (métrico) | 16,5 cm |
| Anchura (métrico) | 11,5 cm |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 12,7 mm |
| Mostrar más |