Learn More
Corning™ Anillo de extensión para el sistema CoolBox™ XT
BIOPHARMA
Código de producto. 15592851
Change view
Click to view available options
Color:
Morado
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15592851 Verde cada uno
15582851 Morado cada uno
15502861 Naranja cada uno
15512861 Rosa cada uno
4 options
El cierre de la tapa no es posible con la adición de un anillo de extensión
Código de producto. 15592851
Marca: Corning™ 432084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cierre de la tapa no es posible con la adición de un anillo de extensión
Para su uso con el sistema CoolBox™ XT. Se necesita un anillo de extensión Corning™ cuando se utilizan módulos de tubos CoolRack™ más altos y tubos altos en el sistema CoolBox.
Para usar con CoolBox XT y CoolBox 2XT para ampliar la altura cuando se utilicen módulos de tubos altos. El cuello está magnetizado y se adhiere fácilmente a la base de la unidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Forma Cuadrada
Tipo Collarín de extensión
Para utilizar con (aplicación) Amplíe la Altura Cuando Utilice Módulos de Tubo Alto
Para utilizar con (equipo) CoolBox XT y CoolBox 2XT
Cantidad 1/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20.0 x 16.0 x 7.0 cm (7.8 x 6.2 x 2.7 in.) Interior: 14.0 x 9.4 x 7.0 cm (5.5 x 3.7 x 2.7 in.)
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 6,2 in
Anchura (métrico) 16 cm
Altura (imperial) 2,75 in
Altura (métrico) 7 cm