Learn More
Corning™ Anillo de extensión para el sistema CoolBox™ XT
Descripción
Para usar con CoolBox XT y CoolBox 2XT para ampliar la altura cuando se utilicen módulos de tubos altos. El cuello está magnetizado y se adhiere fácilmente a la base de la unidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo | Collarín de extensión |
| Para utilizar con (aplicación) | Amplíe la Altura Cuando Utilice Módulos de Tubo Alto |
| Para utilizar con (equipo) | CoolBox XT y CoolBox 2XT |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 20.0 x 16.0 x 7.0 cm (7.8 x 6.2 x 2.7 in.) Interior: 14.0 x 9.4 x 7.0 cm (5.5 x 3.7 x 2.7 in.) |
| Longitud (imperial) | 7,8 in |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Anchura (imperial) | 6,2 in |
| Mostrar más |