Learn More
Corning™ Sistemas CoolBox™ XT
BIOPHARMA
Código de producto. 15572791
Change view
Click to view available options
Color:
Morado
Naranja
Rosa
Verde
Incluye:
Sistema CoolBox 2XT, CoolRack PCR96, CoolRack XT M24 compatible con SBS
Sistema CoolBox XT, CoolRack XT M24 compatible con SBS
Sistema CoolBox XT, CoolRack XT PCR-M compatible con SBS
Soporte y dos núcleos de refrigeración
Soporte y un núcleo de refrigeración
Línea de productos:
Caja de Frío 2XT
Caja de Frío XT
Sistema CoolBox XT M24
Sistema de PCR CoolBox 2XT
Sistema de tiras para PCR CoolBox XT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Incluye Línea de productos unitSize
15572791 Verde Soporte y un núcleo de refrigeración Caja de Frío XT cada uno
15562791 Morado Soporte y un núcleo de refrigeración Caja de Frío XT cada uno
15582791 Naranja Soporte y un núcleo de refrigeración Caja de Frío XT cada uno
15592791 Rosa Soporte y un núcleo de refrigeración Caja de Frío XT cada uno
15502801 Morado Soporte y dos núcleos de refrigeración Caja de Frío 2XT cada uno
15512801 Verde Soporte y dos núcleos de refrigeración Caja de Frío 2XT cada uno
15522801 Naranja Soporte y dos núcleos de refrigeración Caja de Frío 2XT cada uno
15532801 Rosa Soporte y dos núcleos de refrigeración Caja de Frío 2XT cada uno
15552801 Verde Sistema CoolBox XT, CoolRack XT M24 compatible con SBS Sistema CoolBox XT M24 cada uno
15572801 Verde Sistema CoolBox XT, CoolRack XT PCR-M compatible con SBS Sistema de tiras para PCR CoolBox XT cada uno
15582801 Verde Sistema CoolBox 2XT, CoolRack PCR96, CoolRack XT M24 compatible con SBS Sistema de PCR CoolBox 2XT cada uno
11 options
Código de producto. 15572791
Marca: Corning™ 432022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permita el enfriamiento o congelación de las muestras sin hielo, electricidad ni pilas.
Los sistemas Corning CoolBox XT son estaciones de trabajo de refrigeración de sobremesa que proporcionan un enfriamiento o congelación de muestras sin hielo, electricidad ni pilas. Los sistemas CoolBox son versátiles y albergan una gran variedad de formatos de muestra y temperaturas. El diseño modular permite el uso de módulos de muestras termoconductores CoolRack™ y CoolSink™ para albergar tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, tubos o placas para PCR, placas de ensayo y mucho más.
  • Consta de una base, un núcleo/cartucho de refrigeración y una tapa
  • Incluye un collar magnetizado y un indicador de temperatura de 1 a 8°C para garantizar visualmente la temperatura adecuada
  • Para usar con cualquier módulo de tubos Corning CoolRack de 30 puestos
  • Los núcleos de enfriamiento o congelación internos proporcionan de 0,5 a 4°C durante más de 10 horas con la tapa abierta y más de 16 horas con la tapa cerrada
  • Los sistemas CoolBox también puede usarse con hielo seco para crear una estación de trabajo compacta, portátil y de congelación rápida para bacterias, virus o proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sistema de refrigeración de sobremesa
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Permite el enfriamiento durante 16 horas, la congelación durante 8 horas
Incluye Soporte y un núcleo de refrigeración
Línea de productos Caja de Frío XT