Learn More
Thermo Scientific™ Medio de carne cocinada (frasco)
Código de producto. p-7113336
Click to view available options
Cantidad:
24/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12383793
Marca: Thermo Scientific™ BO0212E
Cultive y mantenga organismos aerobios y anaerobios con estos frascos nutritivos y preparados.
Cultive y mantenga microorganismos aerobios y anaerobios con los frascos preparados de medio de carne cocinada Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio contiene tejido cardíaco, extractos de carne, peptona y glucosa para el cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios. Permite iniciar la proliferación bacteriana a partir de inóculos de tamaño muy reducido y mantener la viabilidad de los cultivos durante largos periodos de tiempo1. Los cultivos mixtos de bacterias sobreviven en el medio de carne cocinada sin desplazar a los microorganismos de crecimiento más lento.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de medio de carne cocinada prácticos, precargados y listos para su uso.
  • Es adecuado para el crecimiento primario y el mantenimiento de microorganismos aerobios y anaerobios.
  • Preserva la viabilidad de los microorganismos durante un largo periodo de tiempo y resulta útil en el mantenimiento de microorganismos madre anaerobios.
  • Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses
La adición de glucosa a la formulación permite una proliferación rápida y abundante de las bacterias anaerobias en un corto periodo de tiempo, así como una identificación más rápida de anaerobios importantes. El incremento de la proliferación también mejora la identificación mediante GLC de las bacterias anaerobias.
La mayor claridad del caldo sobrenadante permite la detección temprana de la proliferación, sobre todo cuando se combina con un mayor crecimiento de la mayoría de microorganismos. Los microorganismos aislados de crecimiento más lento producen un crecimiento detectable tras 45 horas de incubación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Tubo capilar, ligera neblina
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Medio de carne cocinada (frasco)
Formato Frascos universales
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 10,0g ± 0,3 g
Tipo de empaquetado 24 frascos universales con tapón de rosca en una caja
Cantidad 24/paq.