Learn More
Gilac™ Cook Chill Crate
Click to view available options
Capacidad (métrico):
27 L
37 L
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 600 x 400 perforated crate.
- Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
- Provides ventilation.
- Stacking and nesting when half turned.
- Large perforations meaning that temperatures can be brought down quickly and is easy to clean.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 9.8 gal. |
| Capacidad (métrico) | 37 L |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Material | HDPE |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Crate |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x 400 x 197 mm |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Longitud (imperial) | 23.6 in. |
| Mostrar más |