Learn More
Masterflex™ Tubos corrugados de FEP
Descripción
- Tubos de fluoropolímero resistentes a los productos químicos
- Se vende con una longitud de 1,5 m (5 pies) con secciones rectas de 2,54 cm (1 pulgadas) en ambos extremos para facilitar las conexiones
- Elija entre las formulaciones de FEP o PFA
- Utilice tubos con conectores dentados
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | FEP |
| Diámetro exterior (imperial) | 9/32 pulg, 7,1 mm |
| Longitud global (imperial) | 5 pies |
| Longitud global (métrico) | 1,5 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -450 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -270 °C |
| Color | Transparente |
| Presión máxima | 56 psi |
| Mostrar más |