Descripción
- Convierte cestillos de inyectores antiguos para que quepan en las lavadoras de laboratorio Miele de la nueva gama PG85.
- Para soportes de carga y cestillos superiores para la serie del modelo G 78 sin conexión de secado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |