Learn More
Thermo Scientific™ Kit práctico, vial Shell certificado de 1 mL con SepCap
Descripción
Los viales con ampolla son una opción económica para muchas aplicaciones rutinarias de HPLC. Estos viales sin cuello con insertos se venden como kits que incluyen polietileno a presión en tapones para asegurar un ajuste y un funcionamiento adecuados. Las selecciones de viales incluyen vidrio transparente, vidrio ámbar o polipropileno. Los viales con ampolla de 8 x 35 mm están diseñados específicamente para los muestreadores automáticos Alcott Positive Displacement. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, National™ y Chromacol™.
- El polietileno SepCap con diseño central estrellado facilita la penetración de la aguja de la jeringa
- Prácticos kits de viales con el mismo número de viales y tapones
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- Los viales de micromuestreo permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes
Recomendados para los siguientes instrumentos:
- Alcott™
- Gilson™
- Shimadzu™
- Waters™ (carrusel Wisp de 48 y 96 posiciones respectivamente)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit práctico, vial Shell certificado de 1 mL con SepCap |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| N.° por paquete | 200 |
| Línea de productos | LC-GC CERT |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Marking Spot | No |