Includes
Contiene ADN de control en tampón de Tris, pH 8,0 y EDTA.
- Funciona como plantilla de control para supervisar la amplificación de PCR
- Sirve como referencia de cuantificación para controlar la variación de gel a gel o capilar a capilar
- Ayuda en la comparación de los tamaños de alelo de diferentes geles (agrupación de alelos)
- Permite la correlación con datos de frecuencia de alelos de fuentes externas, como otras bases de datos y laboratorios
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este producto contiene ADN de control en tampón de Tris, pH 8,0 y EDTA. |
| Formato | Tubo |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Incluye | Molde(s) de control |
| N.º de reacciones | 150 |
| Tipo de producto | ADN de control |
| Cantidad | 180 μl |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Especie | Humano |