Learn More
Invitrogen™ Control BACULOSOMES™ Plus Reagent
Descripción
El reactivo de control BACULOSOMES™ Plus es una preparación microsomal de células de insectos infectadas con baculovirus de tipo salvaje. Este producto es adecuado como control negativo para ensayos realizados con nuestros reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | BACULOSOMES |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a - 80 °C |
| Tipo de producto | Microsoma bacteriano |
| Cantidad | 5 mg |
| Formato | Líquido |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Categoría de investigación | Toxicología y metabolismo de fármacos |