Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Contour™
Descripción
- Disponibles con lente de policarbonato transparente con revestimiento antivaho y antiarañazos o lente tintada de ESP de policarbonato con revestimiento antiarañazos
- Filtros con revestimiento ESP para luz azul al 61 %, luz visible al 63 % y luz UVB/UVA al 100 % (UV de luz solar).
- Con puente nasal y varillas de gran comodidad de TPE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma europea |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Policarbonato |
| Protección UV | Sí |