Learn More
SymLine Accesorios de control continuo del nivel
Código de producto. 17317429
Change view
Click to view available options
Incluye:
1 abrazadera, 1 anillo de 10 mm D.I.
1 conector tipo banana, 1 abrazadera
1 x abrazadera, 1 x anillo de 5 mm de diámetro interior
1 x abrazadera, 1 x botón plµg
2 pinzas
2 x 10 mm, botón pulsador
ATEX zona 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Accesorio para el control de nivel continuo (502042)
Cable de conexión a tierra y abrazadera
Incluye cable a tierra (conector con cierre a presión).
Medición de nivel con licencia ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Tipo de producto:
Cable de conexión a tierra
Cable de conexión a tierra
Cable de puesta a tierra
Cinta de conexión a tierra
Enchufe de conexión a tierra
Felpudo antiestático
SafetyWasteCap
Sensor de disco capacitivo
Sensor de varilla capacitiva
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tipo de producto unitSize
17317429 ATEX zona 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga Sensor de disco capacitivo cada uno
15331157 1 x abrazadera, 1 x botón plµg Cable de conexión a tierra cada uno
15978462 Accesorio para el control de nivel continuo (502042) SafetyWasteCap cada uno
17397419 Medición de nivel con licencia ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR Sensor de varilla capacitiva cada uno
10809340 2 pinzas Cable de conexión a tierra cada uno
10518900 1 abrazadera, 1 anillo de 10 mm D.I. Cable de conexión a tierra cada uno
14663394 1 x abrazadera, 1 x anillo de 5 mm de diámetro interior Cable de conexión a tierra cada uno
15311157 2 x 10 mm, botón pulsador Enchufe de conexión a tierra cada uno
12664745 Cable de conexión a tierra y abrazadera Cinta de conexión a tierra cada uno
10272510 Incluye cable a tierra (conector con cierre a presión). Felpudo antiestático cada uno
10347769 1 conector tipo banana, 1 abrazadera Cable de puesta a tierra cada uno
11 options
Código de producto. 17317429
Marca: SymLine 108291
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para el control continuo del nivel
Medición continua de los niveles de llenado: supervisión permanente de cartuchos no transparentes; no hay problemas con la unidad de control de nivel continuo.
Especificaciones
Descripción Sensor de disco capacitivo, material de carcasa: acero inoxidable; superficie activa: PTFE, distancia de funcionamiento ajustable de 1 a 10 mm, función de salida: NAMUR. Amplificador de conmutación necesario (108278)
Incluye ATEX zona 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Tipo de producto Sensor de disco capacitivo