Learn More
SymLine Accesorios de control continuo del nivel
Descripción
Medición continua de los niveles de llenado: supervisión permanente de cartuchos no transparentes; no hay problemas con la unidad de control de nivel continuo.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cable de conexión a tierra, 1 abrazadera, 1 anillo de 10 mm de D.I., L = 1,5 m |
| Longitud (métrico) | 1,5 m |
| Incluye | 1 abrazadera, 1 anillo de 10 mm D.I. |
| Para utilizar con (equipo) | Tapones de seguridad para residuos y anillos de conexión para embudos |
| Tipo de producto | Cable de conexión a tierra |