Learn More
SymLine Accesorios de control continuo del nivel
Accesorios para el control continuo del nivel
Marca:  SymLine 107938
41.49 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10347769
  • 52.55€ / cada uno
Productos de laboratorio de uso diario
Usar código promocional 24132 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Descripción
Medición continua de los niveles de llenado: supervisión permanente de cartuchos no transparentes; no hay problemas con la unidad de control de nivel continuo.
Especificaciones
Especificaciones
Cable de puesta a tierra, 1 x conector tipo banana, 1 x abrazadera, L = 1,5 m
1 conector tipo banana, 1 abrazadera
Cable de puesta a tierra
1.5 m
Transfiera la carga electrostática
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SymLine Accesorios de control continuo del nivel > Tipo: Cable de puesta a tierra, 1 x conector tipo banana, 1 x abrazadera, L = 1,5 m