Learn More
Contec™ Papel y cuadernos de notas para salas limpias CONTEXT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15683988 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Dimensiones (L x An):
5,5 x 8,5 in
8,5 x 11 in
A4 (210 x 297 mm)
Tipo de producto:
Documentación de sala limpia CONTEXT™
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 2500
Código de producto. 15683988
Marca: Contec™ CNBK8511W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los productos de documentación para salas limpias Contec™ CONTEXT™ han sido elaborados para proporcionar a las salas limpias papel y cuadernos de notas que reduzcan el riesgo de contaminación. Disponible en tamaños de 8.5 x 11 in, A4, y 11 x 17 in, el papel CONTEXT™ utiliza material Munising Bond, fabricado con celulosa sintética saturada de polímeros que proporciona una suavidad óptima y una escritura natural mejorada.
  • Alto brillo, alta opacidad
  • Generación de partículas ultrabaja
  • Contenido de iones metálicos ultrabajo
  • Alta resistencia al desgarro y a la tracción
  • Resistente al calor
  • Compatible con impresoras láser estándar y de alta velocidad
  • Compatible con sistemas de copia en mojado y seco
  • Ideal para la grabación de notas e instrucciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Material Munising Bond de celulosa sintética saturada de polímeros
Con renglones No
Width (English) Page 8,5 in
Longitud de página (imperial) 11 in
Color Blanco
Color de la cubierta Blanco
Material de recubrimiento Plástico
Dimensiones (L x An) 8,5 x 11 in
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables De un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Grabación de notas e instrucciones de trabajo
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser estándar y de alta velocidad; sistemas de copia húmeda y seca
N.º de páginas 50
Papel normal Sí
Tipo de producto Documentación de sala limpia CONTEXT™
Cantidad 10 cuadernos/caja
Esterilidad No estéril
Peso (imperial) 18 lb
Peso (métrico) 67 gsm